Learn More
Witeg™ Scheidetrichter, birnenförmig
Dieser Trichter eignet sich zum Trennen der Bestandteile eines Flüssig-Flüssig-Gemisches. Der Witeg™ birnenförmige Scheidetrichter besteht aus widerstandsfähigen Materialien.
Marke:  Witeg™ 2658100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11883871
  • 67.05 € / 2 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 19-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Birnenförmig.
  • Zur Separation flüssiger Gemische.
Spezifikation
Spezifikation
Größe der Bohrung: 2.5 mm
ST-PTFE 19/26
100 ml
Ja
ST-PE 19/26
Borosilikatglas