Learn More
Cytiva Sephadexx™ G75 superfeine Medien
Artikelnummer. 11514885 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11514885 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11514885 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17005101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Klassisches Gelfiltrationsmedium
  • Fraktionierungsbereich, globuläre Proteine: 3000 bis 70,000
  • Partikelgröße, feucht: 20 bis 155 μm
  • Funktions-pH-Bereich: 2-10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 100 g
Flussrate 1,5 ml/min
Partikelgröße 22 bis 143 μm in nasser Form, 10 bis 40 μm in trockener Form
Säulenbettvolumen 12 bis 15 mg/g
Produkttyp Sephadex G75 Medium
Format Feste Beads
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entsalzung und Pufferaustausch von großen Biomolekülen, für spezielle Fälle, die eine sehr hohe Auflösung erfordern
Max. Druck Es ist darauf zu achten, dass das Gel nicht komprimiert wird. Erhöhen Sie den Druck nicht über 0.16 bar.
pH-Bereich 2 bis 10
Support-Typ Quervernetztes Dextran
Probentyp DNA
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C