Learn More
Cytiva Sepharose™ Fast Flow Kationenaustauschmedium
Artikelnummer. 10714592 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Bindungsvermögen:
50 mg Ribonuklease A/ml Medium
70 mg Ribonuklease A/ml Medium
Produkttyp:
CM Sepharose Schnellflussmedien
SP Sepharose Fast Flow Medien
Verpackungsmenge:
25 ml
300 ml
500 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
300 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bindungsvermögen Produkttyp Verpackungsmenge unitSize
10714592 50 mg Ribonuklease A/ml Medium CM Sepharose Schnellflussmedien 500 ml 500 Milliliter
10576350 70 mg Ribonuklease A/ml Medium SP Sepharose Fast Flow Medien 25 ml 25 Milliliter
10724592 70 mg Ribonuklease A/ml Medium SP Sepharose Fast Flow Medien 300 ml 300 Milliliter
10059859 50 mg Ribonuklease A/ml Medium CM Sepharose Schnellflussmedien 25 ml 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10714592 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 17071901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
SP Sepharose Fast Flow ist ein Sulfopropyl (SP ) starkes Kationenaustauscher-Chromatographieharz zur schnellen Proteinreinigung. CM Sepharose Fast Flow ist ein schwacher Kationenaustauscher, der auf dem etablierten Prinzip basiert. Sepharose Fast Flow Ionenaustauschplattform, die in Forschung und Industrie weit verbreitet für präparative Proteintrennungen eingesetzt wird.
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Cation Exchange Media besteht aus quervernetzten 6 %igen Agarose-Beads mit schwachen Kationenaustauschgruppen für Carboxymethyl (CM).
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führen
  • Bestehend aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads
  • Reproduzierbar
  • Teil der Sepharose Schnellfluss-Ionenaustauschplattform
  • Die hohe chemische Stabilität ermöglicht die bewährte ortsgebundene Reinigung (CIP) und bewährte Desinfektionsprotokolle
  • Erhältlich in einer Reihe von vorgepackten Hilfsmitteln für die Prozessentwicklung
SP Sepharose:
  • Ligand: Sulfopropyl
  • Typ des Ionenaustauschers: Starker Kationenaustauscher
  • Ionenkapazität: 0.18 Bis 0.25 mmol H+/ml Medium
  • Bindungsvermögen: Medium mit 70 mg Ribonuklease A/ml
CM Sepharose:
  • Ligand: Carboxymethyl
  • Typ des Ionenaustauschers: Schwacher Kationenaustauscher
  • Ionenkapazität: 0.09 bis 0.13 mmol HI+/ml Medium
  • Bindungsvermögen: Medium mit 50 mg Ribonuklease A/ml
Wird in großem Umfang für die Erfassung und Zwischenreinigung einer breiten Palette von zugelassenen Biopharmazeutika verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 500 ml
Stabilität Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 8 M Harnstoff, 8 M Guanidinhydrochlorid, 70 % Ethanol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur präparativen Trennung von Proteinen in Anwendungsgebieten der Forschung und Industrie, zur Erfassung und Zwischenaufreinigung verschiedenster zugelassener Biopharmazeutika
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Typ des Anionenaustauschs Schwacher Kationenaustauscher
Anionenaustauschkapazität 0.09 bis 0.13 mM Hl+/ml
Bindungsvermögen 50 mg Ribonuklease A/ml Medium
Produkttyp CM Sepharose Schnellflussmedien
Flussrate 300 bis 600 cm/H μr
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Max. Druck 100 kPa
Matrix 6 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 4 bis 13
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Carboxymethyl
Verpackungsmenge 500 ml
Stationäre Phase Ionenaustauschphase
Format Großmengen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CM Sepharose Fast Flow, 500 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.