Learn More
Thermo Scientific™ Septen für 8-425 Gewindekappen
Thermo Scientific™ National Septen für 8-425 Gewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und sind somit für zahlreiche Anwendungsbereiche geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ C4013-60TW
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Septen für 8-425 Gewindekappen werden aus PTFE, PTFE/Gummi oder PTFE/Silikon hergestellt und sind somit für zahlreiche Anwendungsbereiche geeignet.
- Septen mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
- Septen aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septen werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
- Vorgeschlitzte Septen lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
Spezifikation
8 mm | |
PTFE, Silikon | |
8-425 |