Learn More
Macherey-Nagel™ Septa N 19 Verschlusskappen aus Polyethylen
Zum Schutz wichtiger Stoffe durch optimale Septen. Macherey-Nagel™ Septa N 19 Verschlusskappen für N 20 Verschlüsse aus Polyethylen.
27.50 € - 44.60 €
Spezifikation
Septum | Septen N 19 |
---|---|
Menge | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 1,3 mm |
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10242983
|
Macherey-Nagel™
70269 |
Polyethylen, Butyl, PTFE, Butyl, PTFE | Beige, Grau |
27.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10203980
|
Macherey-Nagel™
702904 |
Polyethylenkappe, Naturkautschuk/TEF, Natural Rubber, TEF | Rot-orange/TEF farblos |
44.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Septen N19 für PE-Kappen N20
- Verwendet als Spritzflaschenverschlüsse oder Interimsverschlüsse
- Packungen mit jeweils 100 Verschlüssen
Spezifikation
Septen N 19 | |
100/Packung | |
1,3 mm |