Learn More
SERCA3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. 30234898 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30234898 150 μL 150 Mikroliter
30236579 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30234898 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 682871IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The SERCA3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SERCA3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SERCA3 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen SERCA3
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1A2C2
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole SERCA3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 489
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 97-110 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1