Learn More
Robu™ Serie 15 1 Porositätsfilterplatten
Marke:  Robu™ 15121
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10317781
  • 71.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
1Pack
Filterplatten
8,5 mm
120 mm