Learn More
Kautex™ Brauner 200 ml-PVC-Behälter der Serie 310 mit weitem Hals
In durchsichtigem braunem PVC zum Schutz lichtempfindlicher Inhalte.
Marke: Kautex™ 2000084596
Weitere Details : Netto-Gewicht : 4.80000kg
Beschreibung
- Der weite Hals erleichtert das Befüllen und Reinigen des Behälters
- Mit manipulationssicherem Verschluss
- Quadratisch
- Auslaufsicherer Verschluss aus schwarzem Polypropylen
- Zu den Anwendungen gehören Verpackung, Dispensierung, Versand von Proben und Lagerung
Spezifikation
Polypropylen | |
Schraubverschluss | |
200 ml | |
59.5 x 59.5 x 98.5 mm | |
Verpackung, Transport, Lagerung | |
PVC | |
48/Pckg. | |
Schwarz |
98,5 mm | |
50 mm | |
Braun, durchscheinend | |
41 mm | |
Schraubverschluss | |
288/Karton | |
Serie 310 | |
Ja |