Learn More
Kautex™ Safegrip 250 ml HDPE-Enghalsflasche der Serie 310
Artikelnummer. 15261599
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
234 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15261599 250 ml 234 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15261599 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000085939
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die quadratische Form sorgt für sichere und komfortable Handhabung.
  • Der Hals dieser Flasche wurde an den Standard-Glasverschluss (DIN 32) angepasst
  • Aus HDPE
  • Naturfarben
  • Zu den Anwendungen gehören Lagerung, Verpackung und Transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Naturfarben
Abmessungen (L x B x H) 60 x 60 x 136 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 18.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Transport, Lagerung
Material HDPE
Anzahl pro Karton 234/Karton
Zertifizierung/Konformität DIN 32
Form Quadratisch