Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister der Serie 353
Artikelnummer. 10658461
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10658461 8 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10658461 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000080289
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Kann verwendet werden mit: Lagerung, Verpackung, Transport; Farbe: Naturfarben
  • Aus HDPE
  • Mit UN-Zulassung für das 25 L-Modell
  • Kann für fast jeden Zweck verwendet werden
  • Zu den Anwendungen gehören Lagerung, Verpackung und Transport
  • In blau oder in naturfarben verfügbar
  • Großes Angebot an Verschlusszubehör
Hinweis: Kappe ist nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich. (Siehe 2000085870, 2000085874, 2000086365.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2 gal.
Kapazität (metrisch) 8 l
Verschlusstyp Screw Cap (sold separately)
Farbe Naturfarben
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.4 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 34.5 mm
Abmessungen (L x B) 230 x 190 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Verpackung, Transport
Höhe (angloamerikanisch) 10.6 in.
Höhe (metrisch) 270 mm
Länge (angloamerikanisch) 9.1 in.
Länge (metrisch) 230 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung 10/Pckg.
Produkttyp Kanister
Form Rechteckig
Gewicht (metrisch) 0.320 kg
Breite (angloamerikanisch) 7.5 in.
Breite (metrisch) 190 mm