Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und hitzesterilisierbarem CO2-Sensor
Der BINDER CB eignet sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum. Auch komplexen Kultivierungsansätzen oder individuellen Wachstumsmilieus unter hypoxischen Bedingungen ist dieser BINDER Inkubator durch sein umfangreiches Sortiment an Optionen und Zubehör problemlos gewachsen.
7604.00 € - 13953.00 €
Spezifikation
CO2-Konzentrationsbereich 0-20 Vol.-% CO₂
Spannung 240 V
Häufigkeit 50/60 Hz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Anz. der Einschübe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Anz. der Einschübe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15672196 Unterlagen ansehen BINDER™
9040-0104
53L 2 std./2 max. 7604.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen
15602196 Unterlagen ansehen BINDER™
9040-0090
53L 1 std./3 max. 9666.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen
15692196 Unterlagen ansehen BINDER™
9040-0108
210L 3 std./3 max. 13346.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen
15642196 Unterlagen ansehen BINDER™
9040-0098
210L 3 std./8 max. 13953.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 31-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: Raumtemperatur plus 7 °C bis 60 °C
  • Feuchtebereich: bis 95 % r.F.
  • Alternative O2-Regelbereiche: 0,2-20 Vol.-% O2 oder 10-95 Vol.-% O2 (Modellvarianten O, GO)
  • Autosterilisation durch Heißluft bei 180 °C
  • Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
  • CO2-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
  • Heißluftsterilisierbarer CO2-Sensor mit Infrarot-Technologie
  • Anzeige über LCD-Farbmonitor
  • Abschließbarer Türgriff
  • Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Nahtlos tiefgezogener Innenkessel aus Edelstahl
  • 2 gelochte Einschubbleche aus Edelstahl
  • Geräte mit Stapeladapter stapelbar
  • Fehlerdiagnosesystem mit optischem und akustischem Alarm
  • Computer-Schnittstelle: Ethernet
  • Interne Messwertaufzeichnung und USB-Schnittstelle
  • Potentialfreier Alarmkontakt
Spezifikation
Spezifikation
0-20 Vol.-% CO₂
240 V
50/60 Hz