Learn More
Binder™ Serie UF V Ultratiefkühlschränke
Der BINDER Ultratiefkühlschrank sorgt für die sichere Lagerung von Proben bei -80 °C. Er vereint herausragende Umweltfreundlichkeit mit niedrigem Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und einem individuellen Sicherheitskonzept.
13600.00 € - 14980.00 €
Spezifikation
elektrische Stromstärke 10 A
Display LCD
Häufigkeit 50 Hz
Spannung 230 V
Wattzahl 1.6 kW
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15901102 Unterlagen ansehen Binder™
9020-0347
477 L UFV500-230V 13600.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 16-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15983042 Unterlagen ansehen Binder™
9020-0348
700 L UFV700-230V 14980.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperatur-Regelbereich: -86 °C bis -40 °C
  • Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
  • Leistungsstarke Kaskaden-Kompressionskältemaschine
  • Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
  • Effiziente Wärmedämmung durch Vakuumdämmplatten
  • Neuartiges Türdichtungs-Konzept vermindert Eisbildung 
  • Ergonomischer Türverschlusshebel
  • Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl
  • Aushängbare Innentüren aus Edelstahl
  • 3 flexibel positionierbare Einlegeböden aus Edelstahl
  • Wasserkühlung (variantenabhängig)
  • Potenzialfreier Alarmkontakt für das Haus-Alarmsystem
  • Ethernet-Schnittstelle
  • Betriebsstundenzähler
  • 2 Durchführungen Ø 28 mm, hinten
Spezifikation
Spezifikation
10 A
50 Hz
1.6 kW
LCD
230 V