Learn More
BINDER™ Feuchtigkeitsprüfkammern der Serie KBF-S Solid.Line
Die Feuchtigkeitsprüfkammer der Binder™ Serie KBF-S Solid.Line mit korrosions- und kondensationsfreiem Innenraum für stabile Temperatur- und Feuchtigkeitswerte ist ideal für langfristige und beschleunigte Stabilitätstests pharmazeutischer Produkte.
9125.00 € - 16189.00 €
Spezifikation
elektrische Stromstärke 16 A
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 70 °C
Display LCD
Luftfeuchtigkeitsbereich 20% to 80% RH
Typ Humidity Test Chamber
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16342106 Unterlagen ansehen BINDER™
9020-0372
KBFS1020-230V 1020 L 16189.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 13-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
15986482 Unterlagen ansehen BINDER™
9020-0366
KBFS240-230V 247 L 10099.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 06-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
16378975 Unterlagen ansehen BINDER™
9020-0368
KBFS720-230V 700 L 13804.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 06-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
16332106 Unterlagen ansehen BINDER™
9020-0370
KBFS115-230V 102 L 9125.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 13-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C
  • Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 % bis 80 % RH
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
  • LCD zur Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie zusätzlicher Informationen und Alarme
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
  • Innenkammer vollständig aus Edelstahl
  • 2 Gestelle aus Edelstahl, inkl. Regalstützen
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
  • Robuste Zwillingsrollen mit Bremsen, ab 240 l
  • Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Unabhängige Wasserversorgung über Tank
Spezifikation
Spezifikation
16 A
LCD
Humidity Test Chamber
0 °C bis 70 °C
20% to 80% RH
200 to 230 V