Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft und Programmfunktionen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15612106 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
53 L
115 l
240 L
400 L
720 L
Abmessungen (L x B x H):
665 x 680 x 620 mm
835 x 755 x 705 mm
1095 x 845 x 850 mm
1290 x 875 x 1045 mm
1280 x 1065 x 1560 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) unitSize
15612106 240 L 1095 x 845 x 850 mm 1 Stück
15622086 53 L 665 x 680 x 620 mm 1 Stück
15602106 115 l 835 x 755 x 705 mm 1 Stück
15632106 400 L 1290 x 875 x 1045 mm 1 Stück
15652106 720 L 1280 x 1065 x 1560 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15612106 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 90100263
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein BINDER Materialprüfschrank der Serie FP sorgt zuverlässig für kurze Trockenzeiten und besonders schnelles Aufheizen – auch bei voll beladenen Schränken.
  • Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Stellbare Abluftklappe
  • Controller mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
  • 2 verchromte Einschubgitter
  • Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Computer-Schnittstelle: RS 422
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 30 kg
Reglertyp Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
Beschreibung FP240-230V, Standard, Serie FP Classic.Line - Trocken- und Wärmeschränke mit Umluft und Programmfunktionen, 240 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 240 L
Convection Type Forced, APT.Line Technology
Anzahl Einschübe max. 2 Std./7
Temperaturbereich (metrisch) 5 °C über Umgebungstemperatur bis 300 °C
Typ Trocken- und Heizkammer
Display LED
Modell FP240-230V
Abmessungen (T x B x H) innen 800 x 510 x 600 mm
Abmessungen (L x B x H) 1095 x 845 x 850 mm
Gewicht (metrisch) 96 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 1 Phase, 50/60 Hz, 2,7 kW, 16 A
Spannung 230 V
Wirkleistung 2,7 kW
Stromstärke 16 A
Frequenz 50/60 Hz