Learn More
Sertralin-d3-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sertraline-D3 hydrochloride |
| CAS | 1217741-83-7 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C17 2H3 H14 Cl2 N . Cl H |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Sertraline-D3 Hydrochloride, 4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine-d3 Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorphenyl)-N-(trideuteriomethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin-1-amin;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 345.71 |
| Show More |