missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sertraline hydrochloride, Tocris Bioscience™

5-HT re-uptake inhibitor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 239510

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411134

  • 211.20 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent, orally active selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

79559-97-0
342.688
sertraline hydrochloride, sertraline hcl, zoloft, gladem, serad, 1s,4s-4-3,4-dichlorophenyl-n-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride, atruline, tresleen, tatig, sertraline hydrochloride
CHEBI:9124
CNC1CCC(C2=CC=CC=C12)C3=CC(=C(C=C3)Cl)Cl.Cl
C17H18Cl3N
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
63009
(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride

Spezifikation

Sertraline hydrochloride
79559-97-0
sertraline hydrochloride, sertraline hcl, zoloft, gladem, serad, 1s,4s-4-3,4-dichlorophenyl-n-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine hydrochloride, atruline, tresleen, tatig, sertraline hydrochloride
CNC1CCC(C2=CC=CC=C12)C3=CC(=C(C=C3)Cl)Cl.Cl
342.688
CHEBI:9124
>99%
10mg
C17H18Cl3N
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
(1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride
63009
342.69
Videos