Learn More
Greiner Bio-One Serumröhrchen mit Gerinnungsaktivator
Für Routineuntersuchungen der klinischen Chemie, Immunhämatologie, Serologie oder Immunologie
15.00 € - 352.00 €
Spezifikation
Zusatzstoff Mikroskopische Silikapartikel
Material Plastic
Verschlusstyp Nicht geriffelte Abziehkappe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verschlussfarbe Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussfarbe Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
13028682
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Greiner Bio-One
454236
Rot mit weißem Ring 2 ml 75 mm
352.00 €
1200 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15412540
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Greiner Bio-One
454204
Rote Kappe mit schwarzem Ring 4 mL 75 mm
15.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für Routineuntersuchungen der klinischen Chemie, Immunhämatologie, Serologie oder Immunologie
  • Beschichtet mit mikronisierten Kieselsäurepartikeln, die die Gerinnung aktivieren, wenn die Rohre vorsichtig umgedreht werden
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
  • Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
  • Pädiatrie-Röhrchen mit weißen Ringen zur schnellen Identifikation
  • Sicherheitsschraubkappen können mehrmals abgenommen und ersetzt werden
  • Nicht schraubbare Kappen können beliebig oft entfernt und ausgetauscht werden
Spezifikation
Spezifikation
Mikroskopische Silikapartikel
Plastic
Nicht geriffelte Abziehkappe