missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sestrin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 10795-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16887413

  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the sestrin family of PA26-related proteins. The encoded protein may function in the regulation of cell growth and survival. This protein may be involved in cellular response to different stress conditions.
Spezifikation

Spezifikation

Sestrin 2
Polyclonal
Unconjugated
SESN2
HI95, SES2, SESN2, SEST2, Sestrin2, Sestrin-2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
230784, 502988, 83667
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.48 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P58004, P58043
Sesn2
Sestrin 2 Fusion Protein Ag1247
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote