Learn More
SETMAR Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25814-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884365
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Potential coactivator of the androgen receptor. Mediates STAT3 degradation. May play critical roles in two RAB6-dependent retrograde transport processes: one from endosomes to the Golgi and the other from the Golgi to the ER. This protein binds the HIV-1 TATA element and inhibits transcriptional activation by the TATA-binding protein (TBP).
Spezifikation
Spezifikation
SETMAR
Polyclonal
Unconjugated
SETMAR
HsMar1, METNASE, SETMAR
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
6419
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q53H47
SETMAR
SETMAR Fusion Protein Ag22938