Learn More
SETMAR Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SETMAR |
---|---|
Konzentration | 0.36 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884365
|
Proteintech
25814-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16874365
|
Proteintech
25814-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 24-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Potential coactivator of the androgen receptor. Mediates STAT3 degradation. May play critical roles in two RAB6-dependent retrograde transport processes: one from endosomes to the Golgi and the other from the Golgi to the ER. This protein binds the HIV-1 TATA element and inhibits transcriptional activation by the TATA-binding protein (TBP).Spezifikation
SETMAR | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q53H47 | |
6419 | |
SETMAR Fusion Protein Ag22938 | |
Primary | |
-20°C | |
SETMAR |
0.36 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HsMar1, METNASE, SETMAR | |
SETMAR | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |