missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEW 2871, Tocris Bioscience™

Cell-permeable, selective S1P1 receptor agonist

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 2284/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13410944

  • 476.28 € / 50 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Novel, potent and selective sphingosine-1-phosphate 1 (S1P1) receptor agonist. Activates S1P1 receptor with an EC50 of 13 nM, but does not activate S1P2, S1P3, S1P4 or S1P5 receptors at concentrations up to 10 μM. Cell-permeable and active in vivo.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

256414-75-2
440.363
5-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thienyl-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, s1p1 receptor agonist, sew2871, 5-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophen-2-yl-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, sphingosine-1-phosphate1 receptor s1p1 agonist, 5-4-phenyl-5-trifluoromethylthiophen-2-yl-3-3-trifluoromethylphenyl-1,2,4-oxadiazole, d0zu0o, sew hplc , solid
5-[4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-2-yl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
C20H10F6N2OS
OYMNPJXKQVTQTR-UHFFFAOYSA-N
4077460
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C3=NC(=NO3)C4=CC(=CC=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F

Spezifikation

50mg
256414-75-2
5-4-phenyl-5-trifluoromethyl-2-thienyl-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, s1p1 receptor agonist, sew2871, 5-4-phenyl-5-trifluoromethyl thiophen-2-yl-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, sphingosine-1-phosphate1 receptor s1p1 agonist, 5-4-phenyl-5-trifluoromethylthiophen-2-yl-3-3-trifluoromethylphenyl-1,2,4-oxadiazole, d0zu0o, sew hplc , solid
C1=CC=C(C=C1)C2=C(SC(=C2)C3=NC(=NO3)C4=CC(=CC=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F
440.363
440.36
SEW 2871
C20H10F6N2OS
OYMNPJXKQVTQTR-UHFFFAOYSA-N
5-[4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophen-2-yl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazole
4077460
>99%
Videos
Dokumentation