missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SF 11, Tocris Bioscience™

NPY Y2 receptor antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 389810

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413784

  • 271.93 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

NPY Y2 antagonist (IC50 = 199 nM). Displays no affinity for Y1 receptor at concentrations up to 35 μM. Causes significant lethality in mice. Brain penetrant.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

443292-81-7
446.609
n-4-ethoxyphenyl-4-hydroxy diphenyl methyl piperidine-1-carbothioamide, n-4-ethoxyphenyl-4-hydroxydiphenylmethyl-1-piperidinecarbothioamide, 4-hydroxy-diphenyl-methyl-piperidine-1-carbothioic acid 4-ethoxy-phenyl-amide, n-4-ethoxyphenyl-4-hydroxydiphenylmethyl piperidine-1-carbothioamide, regid_for_cid_2936384, sf hplc, 4-hydroxy diphenyl methyl-n-p-phenetyl-piperidine-1-carbothioamide, 1-4-ethoxyphenyl amino thioxomethyl 4-piperidyl diphenylmethan-1-ol, n-4-ethoxyphenyl-4-hydroxy diphenyl methyl-1-piperidinecarbothioamide, n-4-ethoxyphenyl-4-oxidanyl diphenyl methyl piperidine-1-carbothioamide
N-(4-ethoxyphenyl)-4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidine-1-carbothioamide
C27H30N2O2S
PMEQBGAGFZDWQX-UHFFFAOYSA-N
2936384
CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=S)N2CCC(CC2)C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O

Spezifikation

SF 11
443292-81-7
n-4-ethoxyphenyl-4-hydroxy diphenyl methyl piperidine-1-carbothioamide, n-4-ethoxyphenyl-4-hydroxydiphenylmethyl-1-piperidinecarbothioamide, 4-hydroxy-diphenyl-methyl-piperidine-1-carbothioic acid 4-ethoxy-phenyl-amide, n-4-ethoxyphenyl-4-hydroxydiphenylmethyl piperidine-1-carbothioamide, regid_for_cid_2936384, sf hplc, 4-hydroxy diphenyl methyl-n-p-phenetyl-piperidine-1-carbothioamide, 1-4-ethoxyphenyl amino thioxomethyl 4-piperidyl diphenylmethan-1-ol, n-4-ethoxyphenyl-4-hydroxy diphenyl methyl-1-piperidinecarbothioamide, n-4-ethoxyphenyl-4-oxidanyl diphenyl methyl piperidine-1-carbothioamide
CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=S)N2CCC(CC2)C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)O
446.609
446.6
10mg
C27H30N2O2S
PMEQBGAGFZDWQX-UHFFFAOYSA-N
N-(4-ethoxyphenyl)-4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidine-1-carbothioamide
2936384
>99%
Videos