missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SF3A1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15585042
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15585042 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15585042 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA541802

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: QQTTQQQLPQ KVQAQVIQET IVPKEPPPEF EFIADPPSIS AFDLDVVKLT Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 86%.

This gene encodes subunit 1 of the splicing factor 3a protein complex. The splicing factor 3a heterotrimer includes subunits 1, 2 and 3 and is necessary for the in vitro conversion of 15S U2 snRNP into an active 17S particle that performs pre-mRNA splicing. Subunit 1 belongs to the SURP protein family; named for the SURP motifs that are thought to mediate RNA binding. Subunit 1 has tandemly repeated SURP motifs in its amino-terminal half while its carboxy-terminal half contains a proline-rich region and a ubiquitin-like domain. Binding studies with truncated subunit 1 derivatives demonstrated that the two SURP motifs are necessary for binding to subunit 3 while contacts with subunit 2 may occur through sequences carboxy-terminal to the SURP motifs. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SF3A1
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen Sf3a1
Gen-Zugriffsnummer Q15459
Gen-Alias 1200014H24Rik; 5930416L09Rik; AI159724; pre-mRNA processing 21; pre-mRNA splicing factor SF3a (120 kDa subunit); PRP21; PRPF21; SAP 114; SAP114; Sf3a1; sf3a1 protein; SF3A120; si:dz150f13.2; spliceosome-associated protein 114; splicing factor 3 subunit 1; splicing factor 3A subunit 1; splicing factor 3a, subunit 1; splicing factor 3a, subunit 1, 120kD; splicing factor 3a, subunit 1, 120kDa; Unknown (protein for MGC:65786); wu:fc38e01; wu:fc50a11; wu:fj37c05; zgc:65786
Gensymbole Sf3a1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human SF3A1 (aa 121-170).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10291
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.