Learn More
Tocris Bioscience™ SGC GAK 1
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18708838
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18708838 5 mg 5 Milligramm
18715348 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18708838
Marke: Tocris Bioscience™ 6564/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High affinity cyclin G associated kinase (GAK) inhibitor
SGC GAK 1 is a high affinity cyclin G associated kinase (GAK) inhibitor (Kd = 1.9 nM). Exhibits >30-fold selectivity for GAK over a panel of other kinases. Inhibits GAK in live cell assays (IC50 = 110 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4-quinolinamine
CAS 2226517-76-4
Menge 5 mg
Summenformel C18H17BrN2O3
Reinheit 99%