Learn More
Trajan™ SPRITZE 250μL 250C-THERMOSPEC
Genaue und reproduzierbare Injektionen. Zur Verwendung mit AS100/300 und AS1000/3000/3500 LC-Autosamplern
Marke: Trajan™ 006660
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Speziell für Thermo Scientific Geräte
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
Hochleistungsflüssigchromatographie | |
Gehäuse 250C-THERMOSPEC | |
250 μl |
Gasdicht | |
Autosampler-Spritze | |
Je | |
Thermo AS100/300 und AS1000/3000/3500 LC Autosampler |