Learn More
SGE™ BPX70 Kapillarsäulen
Beschreibung
Speziell für die Analyse von Fettsäuremethylestern (FAME) entwickelt
- Die einzige stationäre Phase mit hoher Temperatur und hohem Zyanopropylgehalt, die routinemäßig für GC/MS-Anwendungen verwendet wird
- (70 %)-Cyanopropyl (äquiv.) Polysilphenylen-Siloxan
Empfohlene primäre Anwendungen für BPX70-Säulen:
Fettsäuremethylester (FAMEs)
Pharmazeutika
Sugars
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | SGE™ BPX70 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kohlenhydratanalyse, Kohlenhydrate, Pharmazeutische Analyse |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Temperaturbereich | 50° C bis 250/260°°C |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Polar |