Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liner für Agilent™ GC
Entwickelt für Agilent7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
368.00 € - 413.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 7,85 cm |
---|---|
Product Type Specs | Connectite Standard-Liner |
Menge | 5/Pckg. |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.4 cm |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 cm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Geometrie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Geometrie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15249013
|
SGE™
092324 |
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 | Standard |
368.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15269013
|
SGE™
092326 |
Agilent 7890, 6890, 6850, HP 4890, 5890 | Unteres Loch |
413.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Das Sortiment deckt alle Anwendungen und alle gängigen Gerätemarken/-modelle ab
- Das Sortiment umfasst Verdampfungs- und Kalteinspritzungstechniken an der Säule
- Die Einlasseinsätze gewährleisten eine vollständige und verlustfreie Übertragung der Probe von der Spritze zur Säule
- 6.3 mm Außendurchmesser, 4 mm Innendurchmesser; 78.5 mm Länge
Spezifikation
7,85 cm | |
5/Pckg. | |
0.63 cm |
Connectite Standard-Liner | |
0.4 cm |