Learn More
SGE™ Syringe SGE CTC LC autosampler fixed needle flat
Gasdichte Hochtemperaturspritzen für Headspace-Anwendungen mit Temperaturen bis zu 150 °C (302 °F)
Marke: SGE™ 004810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- PTFE-Kolbendichtungsoption für reibungslosen, auslaufsicheren Betrieb
- Geeignet für Flüssigkeits- und Gasproben mit austauschbaren Kolben
- Die Spezifikationen der Spritzen sind genau auf die CTC-Halter abgestimmt, um einen ordnungsgemäßen Sitz und eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten
- Farbcodiert nach Volumen
- Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit
- Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Die Rückseite hinter der Skala erleichtert schnelles und genaues Ablesen der Spritzenskala
- Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher
- Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze
Bestellinformation
Ersatzkolben erhältlich (Bestell- Nr. 03-350-108).
Zertifizierungen
Entspricht RoHS 2011/65/EU (Zertifikat im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
22 G | |
0.25 Zoll | |
0.72 mm | |
2 Zoll | |
50F-C/T-GT-LC | |
50 μl | |
CTC-Autosampler |
0.028 Zoll | |
6.5 mm | |
Hochleistungsflüssigchromatographie | |
HPLC-Autosampler-Spritze | |
Je | |
LC | |
Befestigt |