Learn More
Trajan™ 250R-C/F-GT-LC 250UL SYRINGE (VE=1 PCE)
Mit Kolben mit PTFE-Spitze. Zur Verwendung mit HPLC-Autosamplern
Marke: Trajan™ 006330
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Speziell für Hochleistungsflüssigkeitschromatologie (HPLC) entwickelt
Spezifikation
PTFE (Kolben) | |
0.37 mm | |
HPLC-Autosampler-Spritze | |
LC |
22 G | |
0.72 mm | |
250 μl |