Learn More
Trajan™ Methyl-deaktivierte Quarzglaskapillare
Artikelnummer. 15298803
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
2 m
5 m
10 m
25 m
Innendurchmesser (metrisch):
0.075 mm
0.15 mm
0.17 mm
0.22 mm
0,001 in.
0.32 mm
0,02 in.
0.53 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.19 mm
0.22 mm
0.3 mm
0.363 mm
0.36 mm
0.43 mm
0.68 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
2 Meter
25 Meter
5 Meter
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
15298803 5 m 0.15 mm 0.22 mm 5 Meter
15228813 2 m 0.22 mm 0.36 mm 2 Meter
10654605 5 m 0.15 mm 0.22 mm -
15218813 2 m 0.15 mm 0.363 mm 2 Meter
15238803 2 m 0.075 mm 0.19 mm 2 Meter
15288803 2 m 0.15 mm 0.22 mm 2 Meter
15238813 2 m 0.32 mm 0.43 mm 2 Meter
12955751 5 m 0.32 mm 0.43 mm 5 Meter
15288813 2 m 0.53 mm 0.68 mm 2 Meter
15298813 5 m 0.17 mm 0.3 mm 5 Meter
15248813 25 m 0.32 mm 0.43 mm 25 Meter
10340661 5 m 0.22 mm 0.36 mm 1 Stück
10218580 5 m 0.53 mm 0.68 mm 1 Stück
10781802 5 m 0.32 mm 0.43 mm 1 Stück
12945751 5 m 0.22 mm 0.36 mm 5 Meter
15258853 25 m 0.53 mm 0.68 mm 25 Meter
11997754 2 m 0,001 in. 0.363 mm 1 Stück
15248853 10 m 0,02 in. 0.68 mm 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 15298803 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 0624461
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Trajan Scientific and Medical™ Methyl-deaktivierten Quarzglas-Kapillarschläuche sind chemisch inert und thermisch stabil bis zu 380 °C.
  • Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
  • Methyl deaktiviert für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen (Pentan, Hexan, Heptan, Isooktan, Aromaten und gemischten Lösungsmitteln – n-Paraffinen/chlorierten Lösungsmitteln
  • Individuell getestete Leistung jeder 30 m-Länge, aus der alle kürzeren Längen vorbereitet werden
  • Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Typ Kapillarschlauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Biotechnologie-Anwendungen sowie organische und wässrige Lösungsmittel
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,005 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,008 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.15 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.22 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Material Quarzglas
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 716 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 380 °C