Learn More
Trajan™ Diamond MS Agilent Autosamplerspritzen
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
Marke: Trajan™ 002760
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Verbessert die Empfindlichkeit der Massenspektrometrie-Analyse | |
Gehäuse 10R-AG-GT-MS1 | |
10 μl |
Diamond MS Spritze | |
Je | |
Abnehmbar |