Learn More
Trajan™ Diamond MS CTC PAL Autosamplerspritzen
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
Marke:  Trajan™ 005770
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13187976
  • 115.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringste Verschleppung durch die Spritze
  • Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Spezifikation
Gas-/Flüssigkeitschromatographie
662 °F
Gehäuse 100R-CTC-GT-MS1
100 μl
Abnehmbar
Diamond MS Spritze
350 °C
Je
CTC PAL-Autosamplerspritze