Learn More
Trajan™ Diamond MS Thermo RSH und CTC RTC Autosamplerspritzen
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
115.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gas-/Flüssigkeitschromatographie |
---|---|
Produkttyp | Autosampler-Spritze |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 662 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 350 °C |
Menge | Je |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13107986
|
Trajan™
002790 |
10 μl | 10R-RTC/RSH-GT-MS1 |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13117986
|
Trajan™
003790 |
25 μl | 25R-RTC/RSH-GT-MS1 |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13127986
|
Trajan™
004790 |
50 μl | 50R-RTC/RSH-GT-MS1 |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13137986
|
Trajan™
005790 |
100 μl | 100R-RTC/RSH-GT-MS1 |
115.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Kompatibel mit ultraglatten, abnehmbaren Nadeln mit Oberflächenbehandlung nach Wahl (separat erhältlich)
Spezifikation
Gas-/Flüssigkeitschromatographie | |
662 °F | |
Je | |
Abnehmbar |
Autosampler-Spritze | |
350 °C | |
Thermo RSH und CTC RTC |