Learn More
Trajan™ Diamond Thermo RSH 10 bis 50 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
90.40 € - 108.00 €
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 23 G |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.024 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2.24 Zoll |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13117946
|
Trajan™
0355610 |
0.24 mm | Nadelbeschichtung: Ultraglatt, hydrophil |
98.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13137946
|
Trajan™
0355612 |
0.11 mm | Nadelbeschichtung: Ultraglatt, hydrophil |
98.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13147946
|
Trajan™
0355620 |
0.24 mm | Nadelbeschichtung: Ultraglatt hydrophob |
108.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13167946
|
Trajan™
0355622 |
0.11 mm | Nadelbeschichtung: Ultraglatt hydrophob |
108.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13177946
|
Trajan™
0355630 |
0.24 mm | Nadelbeschichtung: Ultraglatt |
90.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13197946
|
Trajan™
0355632 |
0.11 mm | Nadelbeschichtung: Ultraglatt |
90.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
23 G | |
0.63 mm | |
2.24 Zoll | |
Je | |
Konus |
0.024 Zoll | |
Gaschromatographie | |
GC-Autosampler-Spritze | |
10 bis 50 μl | |
Diamant Thermo RSH |