Learn More
Trajan™ Zubehör für eVol und eVol NMR
Konische Spitze. Trajan Scientific and Medical™ Ersatznadeln für Thermo Scientific GC Autosampler-Spritzen sind nicht gasdicht.
46.60 € - 73.60 €
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15268593
|
Trajan™
037787 |
Ersatz-Nadel für GC-Autosamplerspritze |
46.60 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13256949
|
Trajan™
033770 |
Ersatz-Nadel für GC-Autosamplerspritze |
63.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15228523
|
Trajan™
031535 |
Austausch-Nadeln für Thermo Scientific GC-Spritzen |
73.60 €
3 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10244792
|
Trajan™
037787 |
Ersatz-Nadel für GC-Autosamplerspritze |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Die Nadellänge ist die exponierte Länge der Nadel
- Passend für Thermo Scientific™ Spritzen für AS3000, AS2000 und TriPlus RSH Autosampler
Spezifikation
Konus |