Learn More
Trajan™ BP10 (1701) GC-Kapillarsäulen
Speziell für die Trennung von Organochlor-Pestiziden entwickelt, die in EPA-Methoden 608 und 8081 aufgeführt sind
Marke: Trajan™ 054253
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Hochinerte Säule
- Geringes Säulenbluten
- Kann mit Lösungsmittel gespült werden
- Ideal für die EPA-Methoden 608 und 8081, Pestizide, Herbizide und Pharmazeutika
Spezifikation
Gehäuse G46 | |
Umweltanalysen (EPA-Methoden 608 und 8081) | |
280/300 °C | |
0,25 µm | |
Forte™ BP10 (1701) | |
Quarzglas |
14 % Cyanopropylphenylpolysiloxan | |
0,22 mm | |
-20 °C bis +280/300 °C | |
25 m | |
Mäßig polar |