Learn More
Trajan™ BP21 (FFAP) GC-Kapillarsäulen
Eine sehr polare Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG-Phase, die für die Analyse von freien Fettsäuren geeignet ist
720.00 € - 1340.00 €
Spezifikation
Stationäre Phase | Polyethylenglykol |
---|---|
USP-Typ | G25, G35 |
Temperaturbereich | 35 °C bis 240/250 °C |
Verpackungsmaterial | BP21 (FFAP) |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12945591
|
Trajan™
054462 |
0,22 mm | 0,25 μm | 25 m |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12985591
|
Trajan™
054469 |
0,32 mm | 0,25 μm | 50 m |
1340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12905601
|
Trajan™
054474 |
0,53 mm | 0,5 μm | 25 m |
850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12915601
|
Trajan™
054465 |
0,25 mm | 0,25 μm | 30 m |
720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11967235
|
Trajan™
054466 |
0,25 mm | 0,25 μm | 60 m |
1335.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15268683
|
Trajan™
054471 |
0,32 mm | 0,25 μm | 30 m |
770.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15278683
|
Trajan™
054472 |
0,32 mm | 0,25 μm | 60 m |
1340.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12935601
|
Trajan™
054477 |
0,53 mm | 0,5 μm | 30 m |
850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12975591
|
Trajan™
054468 |
0,32 mm | 0,25 μm | 25 m |
770.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15288683
|
Trajan™
054478 |
0,53 mm | 1 μm | 30 m |
850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Eine sehr polare Nitroterephthalsäure-modifizierte PEG-Phase, die für die Analyse von freien Fettsäuren geeignet ist
- Mit Nitroterephthalsäure modifizierte polare PEG-Phase
- Ideal für Säuren mit niedrigem Molekulargewicht
- Zu den Anwendungen gehören flüchtige freie Säuren, Fettsäuremethylester (FAME), Alkohole, Aldehyde und Ketone
Spezifikation
Polyethylenglykol | |
35 °C bis 240/250 °C | |
Polar |
G25, G35 | |
BP21 (FFAP) | |
Quarzglas |