Learn More
Trajan™ HT8 GC-Kapillarsäulen
Einzigartige Hochtemperaturphase für die Analyse von Polychlorbiphenyl (PCB)-Kongeneren
820.00 € - 1565.00 €
Spezifikation
Max. Temperatur 360/370 °C
Filmdicke 0,25 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10157060
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
054675
0,22 mm 25 m
820.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15288693
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
054682
0,32 mm 60 m
1565.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10701232
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
054680
0,32 mm 25 m
910.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10257493
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
054677
0,25 mm 30 m
820.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10432905
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Trajan™
054683
0,25 mm 60 m
1375.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochtemperatursäule mit geringem Bluten
  • Bevorzugte Säule für Polychlorbiphenyl-(PCB-)Analysen
  • Trennt PCBs auf Orthoring sowie Siedepunkt
Spezifikation
Spezifikation
360/370 °C
0,25 μm