Learn More
SGE™ 10MDR-HSV 10ML SYRINGE
Headspace-Spritzen mit einer speziellen Luer-Lock-Sonde
Marke: SGE™ 008975
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Für Bodengasmessungen
- Die spezielle Luer-Lock-Sonde verfügt über ein seitliches Loch für eine effiziente Probenaufnahme
- Mit Ventil (SVLL)
- Gasdicht
- Volumen: 10 ml
Spezifikation
Für Bodengasmessungen | |
Kolbenspritze | |
10 ml |
Luer-Lock-Ventil aus PTFE | |
Je |