Learn More
Trajan™ SilTite™ GC Capillary Column Connectors: μ Unions
SilTiteμ-Union bietet eine einfache, auslaufsichere Installation von Kapillarsäulen ohne Werkzeug
184.00 €
Spezifikation
Typ | Steckverbinder |
---|---|
Enthält | 2 Anschlüsse, 5 doppelkonische Ferrulen und Werkzeuge |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GC Kapillarsäule |
Produktcode | Marke | Anschlüsse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlüsse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15258933
|
Trajan™
073563 |
0.32 mm und 0.32 mm |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15248933
|
Trajan™
073561 |
0.1–0.25 mm und 0.32 mm |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353662
|
Trajan™
073562 |
0.1–0.25 mm und 0.53 mm |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16692632
|
Trajan™
073560 |
0.1–0.25 mm und 0.1–0.25 mm |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15268933
|
Trajan™
073564 |
0.32 mm und 0.53 mm |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15278933
|
Trajan™
073565 |
0.53 mm und 0.53 mm |
184.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12736368
|
Trajan™
073560 |
0.1–0.25 mm und 0.1–0.25 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Geringe thermische Masse
- Kein Totvolumen
- Inert
- Nach dem Einbau kein Nachziehen erforderlich
- Anschluss von vorgefüllten Säulen oder GC x GC
Spezifikation
Steckverbinder | |
2 Anschlüsse, 5 doppelkonische Ferrulen und Werkzeuge | |
GC Kapillarsäule |