Learn More
Trajan™ GC-Septen: Auto-Sep T
Speziell für den Einsatz in Agilent Technologies™ (HP) GC-Geräten entwickelt
Marke: Trajan™ 041883
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Speziell für den Einsatz in Agilent Technologies™ (HP) GC-Geräten entwickelt
Auto-Sep T Septum
- PTFE-beschichtetes Silikon-Septum für Temperaturprogramminjektoren und Autosampler mit hohem Volumen (speziell für GC/MS)
- Ausgezeichnete Haltbarkeit, wiederverschließbar, lösemittelbeständig und reißfest
- Höchsttemperatur: 350 °C (662 °F)
Spezifikation
GC-Septen | |
0.43 Zoll | |
100/Pckg. |