Learn More
SGE™ Spritzen mit Kolbenführung
Der verlängerte Spritzenkörper dient während der Injektion als Führung für den Kolben. SGE™ Spritzen mit Kolbenführung eignen sich für industrielle Umgebungen.
106.00 € - 213.00 €
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 26 ga. |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,018 in. |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
Menge | Je |
Art der Kanülenspitze | Schräg |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anschlusstyp | Produkttyp | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Anschlusstyp | Produkttyp | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10641823
|
SGE™
002455 |
10 μl | Abnehmbar | Spritze mit geführtem PTFE-Kolben | 2.75 Zoll |
128.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10472171
|
SGE™
002400 |
10 μl | Befestigt | Spritze mit geführtem Kolben | 1,96 in. |
106.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10655851
|
SGE™
001450 |
5 μl | Abnehmbar | Spritze mit geführtem Kolben | 1,96 in. |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10442171
|
SGE™
001400 |
5 μl | Befestigt | Spritze mit geführtem Kolben | 1,96 in. |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
10452171
|
SGE™
002450 |
10 μl | Abnehmbar | Spritze mit geführtem Kolben | 1,96 in. |
134.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Beschreibung
Ein verlängerter Zylinder führt den Kolben während der Injektion.SGE™ Spritzen mit geführtem Kolben eignen sich für industrielle Umfelder.
- Erweiterter Zylinder mit einem verstärkten Kolben für eine robuste, kleinvolumige Spritze
- Der verstärkte Kolben verbiegt sich nicht, wenn er zurück auf die 100 %-Stelle gezogen wird
- Spritzenzylinder besitzen eine Länge von 54.1 mm und einen Außendurchmesser von 8 mm
- Modelle mit einer festen Nadel können bis zu 70 °C erhitzt werden.
- Modelle mit einer entfernbaren Nadel besitzen für eine auslaufsichere Verwendung eine PTFE-Versiegelung, eine Feder und eine Mutter und können bis zu 120 °C erhitzt werden
- Auf alle Nadeln trifft zu: 26 Gauge, Edelstahl mit #2-Winkelspitzen, 0.47 mm Außendurchmesser und Ausrichtung auf eine Graduierungsnullmarke auf dem Zylinder
Bestellinformation
Es sind Modelle mit fester oder abnehmbarer Kanüle lieferbar.
Spezifikation
26 ga. | |
0.47 mm | |
Schräg |
0,018 in. | |
Je |