Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X25 GC inlet liner SGE AC Control Sim. Dist.
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
515.00 € - 2185.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) | 73 mm |
---|---|
Product Type Specs | Simulierte Destillations-Einlass-Liner |
Innendurchmesser (metrisch) | 1.6 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Programmierter Injektor |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12994061
|
Trajan Scientific and Medical™
092211 |
25/Packung |
2185.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12974061
|
Trajan Scientific and Medical™
092210 |
5/Packung |
515.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Agilent GC Systemen
Spezifikation
73 mm | |
1.6 mm | |
Programmierter Injektor |
Simulierte Destillations-Einlass-Liner | |
3 mm |