Learn More
SGE™ Manuelle Spritzen für Rheodyne™ und Valco™ Ventile
Die Injektionsgröße stellt das Injektionsvolumen ein
52.80 € - 113.00 €
Spezifikation
Kanülen-Gauge | 22 G |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0.028 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.71 mm |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 2 Zoll |
Produkttyp | Manuelle Spritze |
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
16612552
|
SGE™
001301 |
Befestigt | 5 μl | Gehäuse 5F-LC |
57.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10617171
|
SGE™
002301 |
Befestigt | 10 μl | Gehäuse 10F-LC |
52.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12730710
|
SGE™
003312 |
Abnehmbar | 25 μl | Gehäuse 25R-GT-LC |
73.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12726947
|
SGE™
004312 |
Abnehmbar | 50 μl | Gehäuse 50R-GT-LC |
78.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10688143
|
SGE™
006310 |
Abnehmbar | 250 μl | Gehäuse 250R-LC |
96.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12736977
|
SGE™
006312 |
Abnehmbar | 250 μl | Gehäuse 250R-GT-LC |
80.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15268493
|
SGE™
007310 |
Abnehmbar | 500 μl | Gehäuse 500R-LC |
107.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10661793
|
SGE™
008105 |
Abnehmbar | 1 ml | Gehäuse 1MDR-LC-GT |
113.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- Gauge: 22
- Nadellänge: 5.08 cm (2 in.)
- Spitzenform: LC
Spezifikation
22 G | |
0.71 mm | |
Manuelle Spritze | |
LC |
0.028 Zoll | |
2 Zoll | |
Je | |
Rheodyne und Valco Injektionsventile |