Learn More
SGE™ MEPS™ Spritzen
Artikelnummer. 11918516
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Zur Verwendung mit (Geräte):
CTC Analytics
CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific und Varian 8400 System
HTA 300APlus, Thermo Scientific und Varian 8400 System
eVol Automatisierte Spritze
Produkttyp:
MEPS™ Spritze
Spritze
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Produkttyp unitSize
11918516 250 μl HTA 300APlus, Thermo Scientific und Varian 8400 System MEPS™ Spritze 1 Stück
10296704 100 μl CTC Analytics, HTA 300APlus, Thermo Scientific und Varian 8400 System MEPS™ Spritze 1 Stück
11909068 250 μl CTC Analytics MEPS™ Spritze 1 Stück
12917596 500 μl eVol Automatisierte Spritze Spritze 1 Stück
12967586 50 μl eVol Automatisierte Spritze Spritze 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11918516 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 006291
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Einsatz in Mikro-SPE
  • Die eVol™-Funktion für anwenderdefinierte Programmierung ermöglicht die Halbautomatisierung und Prüfung von MEPs vor dem Übergang zu vollautomatisierten Plattformen
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.26 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 6.7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gas-/Flüssigkeitschromatographie
Produkttyp MEPS™ Spritze
Menge Je
Volumen (metrisch) 250 μl
Zur Verwendung mit (Geräte) HTA 300APlus, Thermo Scientific und Varian 8400 System
Anschlusstyp Abnehmbar