Learn More
Trajan™ VSV-6 Vespel-Ventilsitz
Beschreibung
- Ideal für Chromatographieanwendungen
- Kann bei erhöhten Temperaturen von hohem Vakuum bis zu mittlerem Druck verwendet werden
- Vakuum mit einer Leckrate von 1 E-05 cc/s Helium
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ventilsitz, Vespel |
| Modell | VSV-6 SGE |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Ersatz für VSV-6 Mikroventile |