Learn More
Trajan™ Syringe,0.5μl,Removeable Needle, for P. Elmer, 0. 47mm O.D.
Beschreibung
- Speziell für PerkinElmer Geräte
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.155 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.47 mm |
| Volumen (metrisch) | 0,5 μl |
| Art der Kanülenspitze | Abgeschrägter Konus |