Learn More
Trajan™ Ersatznadel für 5 und 10 ml-Spritzen
Aus Edelstahl
49.50 €
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.028 Zoll |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 0.63 mm |
Produkttyp | Ersatznadel |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Kanülen-Gauge | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Kanülen-Gauge | Länge (angloamerikanisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11952595
|
Trajan™
0315233 |
0.014 Zoll | 22 G | 2 Zoll |
49.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11911144
|
Trajan™
031516 |
0.012 Zoll | 23 G | 1.9 Zoll |
49.50 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10758293
|
Trajan™
031516 |
0.012 Zoll | 23 G | 1.9 Zoll |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Wenn Sie Spritzen mit abnehmbarer Nadel oder zusätzliche Ersatzspritzen benötigen, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific Kundendienstvertreter.
Spezifikation
0.028 Zoll | |
0.63 mm | |
Ersatznadel |