Learn More
Trajan™ X2 N5-5/0.63C 5UL NEEDLE
Qualitätsnadeln für SGE-Spritzen
Marke:  Trajan™ 036011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15208593
  • 46.60 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Nadellänge ist über freigelegte Länge der Nadel
  • Wählen Sie eine andere Ersatznadel aus, indem Sie Spritzenvolumen, Nadellänge, Außendurchmesser und Spitzenart auswählen
Spezifikation
Spezifikation
23 G
0.11 mm
0.63 mm
Konus