Learn More
SGE™ Ersatznadeln für Spritzen mit abnehmbaren Nadeln
Ersatznadeln wie mit Spritze geliefert
Marke:  SGE™ 037111
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13417248
  • 50.50 € / 5 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Für 10 μl-Spritzen
  • 50 mm (2 Zoll) exponierte Länge beim Anbringen an die Spritze
Spezifikation
Spezifikation
23 G
0.63 mm
Gaschromatographie
1.9 Zoll
Ersatznadel
10 μl
Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl)
0.024 Zoll
0.63 mm
2 Zoll
50 mm
Je
Schräg